S’il est prévu que l'appareil ne sera pas utilisé pendant une courte période, ou une période plus longue, suivez les instructions de la section suivante pour l’arrêter.
Si le passeur d'échantillon est arrêté, mettez également le chargeur à l'arrêt. Si le passeur d'échantillon est en cours d'utilisation, laissez le chargeur sous tension.
NOTE
Afin de continuer à utiliser le passeur d'échantillon lorsque le chargeur est mis hors tension, vous devez désactiver le chargeur sur la page General pour le passeur d'échantillon dans le Chromeleon Instrument Configuration Manager.
Arrêt de l’appareil
Pour arrêter l'appareil, suivez les instructions ci-dessous.
Retirez le rayonnage et tout échantillon présent du compartiment.
Mettez le chargeur hors tension.
(Si vous prévoyez d'interrompre le fonctionnement pour une période prolongée) Débranchez le cordon d’alimentation.
Le cas échéant, nettoyez le compartiment (reportez-vous à la section Nettoyage ou décontamination de l’appareil).
Laissez la porte ouverte.
Si vous souhaitez déplacer l'appareil vers un nouvel endroit ou si vous devez expédier l'appareil, suivez les instructions de la section Déménagement ou expédition de l’appareil.
NOTE
Le chargeur est équipé d'un mécanisme qui ouvre la porte automatiquement lorsque l'appareil est mis hors tension. La porte ne peut pas être fermée tant que le système est hors tension.
Redémarrage de l’appareil
Pour redémarrer l'appareil, procédez comme suit :
Rebranchez le cordon d’alimentation si nécessaire, et mettre l'appareil sous tension.
Préparez l’appareil à l’utilisation (reportez-vous à la section Préparation de l’appareil à l’utilisation).