Les paramètres décrits dans la présente section doivent être pris en considération pour l’utilisation routinière de l’appareil. Ces paramètres sont accessibles depuis l’interface utilisateur de Chromeleon.
Pour obtenir plus d’informations, reportez-vous à l’Aide et à la documentation Chromeleon.
Paramètre | Description |
---|---|
Marche/arrêt de la régulation de la température | (SamplerModule) Activez et désactivez la régulation de la température dans les compartiments du passeur d'échantillon et du chargeur. |
Température nominale | (SamplerModule) La température cible pour les compartiments du passeur d'échantillon et du chargeur. Le paramétrage d'une température nominale active automatiquement la régulation de la température. |
Ready Temperature Delta | (Chargeur) L'écart admissible maximal entre la température nominale et la température réelle. Si la température diffère de la température nominale d'une valeur supérieure à l'écart admissible maximal, l'appareil n'est pas opérationnel. Si le réglage est sur None (Aucun), l'appareil ne vérifie pas si la température nominale diffère de la température réelle. |
Réinitialiser l'historique des températures | (Chargeur) Réinitialise l'historique des températures. L'historique des températures consigne les températures minimale et maximale du compartiment de chargeur depuis la dernière réinitialisation. |
Type de portoir CHXX | (SamplerModule) Indique le type de portoir d’échantillons ou de plaque à puits se trouvant au niveau 1 (RackType_CH01) jusqu'au niveau 20 (RackType_CH20), comme constaté lors de l'identification des portoirs. Si le type de portoir indiqué est Unknown (Inconnu), sélectionnez le bon type de portoir dans la liste. Si le niveau respectif ne contient aucun portoir d’échantillons ou plaque à puits, le type de portoir s’affiche comme Empty (Vide). |
Position de l’échantillon | (Échantillonneur) La position de l’échantillon identifie la position à laquelle l’aiguille du passeur d'échantillon prélève l’échantillon. Celle-ci comprend le numéro de niveau de chargeur et la position sur le portoir d'échantillons ou la plaque à puits (par exemple, CH01:E8). |
Mode lampe | (Chargeur) Détermine le comportement de la lumière du compartiment. En mode automatique, la lumière est estompée lorsque la porte est fermée, et allumée lorsque la porte est ouverte. Vous pouvez choisir d'avoir toujours la lumière estompée, allumée ou éteinte. |
Réinitialisation | (SamplerModule) Réinitialise les informations de commande internes du chargeur et du passeur d'échantillon. Ceci peut être nécessaire par exemple si un portoir a été retiré manuellement d'un segment réservé. |