L'appareil détecte automatiquement le type de récipient des portoirs d’échantillons et les plaques à puits munis d’un code-barres Vanquish pour identifier le type de portoir. Vous n'avez pas besoin de sélectionner un type de portoir. En revanche, vous devez sélectionner un type de portoir pour les portoirs d’échantillons et les plaques à puits dépourvus de ce code-barres.
Pour obtenir plus de détails sur la sélection d'un type de portoir, consultez l'Aide de Chromeleon.