Définissez les paramètres suivants dans le logiciel Chromeleon si vous souhaitez recourir à la régulation de la température à l'intérieur du compartiment de chargeur afin de conserver les échantillons selon les besoins. Le même réglage est utilisé pour réguler la température du compartiment de charger et la température du compartiment du passeur d'échantillon.
  • SamplerModule.Temperature.Nominal définit la température cible pour le compartiment du chargeur et le compartiment du passeur d'échantillons. Le paramétrage d'une température cible active automatiquement la régulation de la température (SamplerModule.TempCtrl = On).
  • SamplerModule.Charger.ReadyTempDelta définit l'écart admissible maximal entre la température cible et la température réelle dans le chargeur. Si la température diffère de la température cible d'une valeur supérieure à l'écart admissible maximal, le chargeur n'est pas opérationnel.
    Vous pouvez désactiver cette fonction en réglant l'écart admissible sur None (Aucun).
Gardez la porte fermée jusqu'à ce que la température cible soit atteinte.
Notez qu'en cas de conditions de température excessives (lors du refroidissement et à des températures de compartiment inférieures à la température ambiante), une condensation peut apparaître temporairement sur l'extérieur de la porte de chargeur.