Cette section renseigne sur toutes les étapes supplémentaires requises pour préparer l’appareil à l’utilisation et à l’analyse d’échantillons.
Avant de commencer l’analyse d’un échantillon
Réglez la température cible dans le logiciel Chromeleon et attendre que la température soit atteinte (reportez-vous à la section Régulation de la température dans le compartiment de chargeur).
Chargez les portoirs d’échantillons ou les plaques à puits (reportez-vous à la section Chargement des portoirs d’échantillons ou des plaques à puits).
Vérifiez que la porte du chargeur est fermée.
Sélectionnez un type de portoir dans Chromeleon, selon les besoins (reportez-vous à la section Sélection du type de portoir).
Assurez-vous que le système chromatographique est correctement équilibré. Pour obtenir plus d’informations, consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish.