L'interrupteur d'alimentation sur le côté gauche de l'appareil est l'interrupteur principal permettant la mise sous et hors tension. Mettez hors tension lorsque vous en recevez l'instruction dans ce manuel, par exemple avant d'effectuer des opérations de maintenance. L'appareil ne peut pas être mis hors tension avec le bouton d'alimentation sur le socle du système Vanquish.
Interrupteur d'alimentation sur le côté gauche
Illustration: Interrupteur d'alimentation sur le côté gauche
NOTE
Le chargeur est équipé d'un mécanisme qui ouvre la porte automatiquement lorsque l'appareil est mis hors tension. La porte ne peut pas être fermée tant que le système est hors tension.