Les lumières LED du voyant d'état, situées sur la façade avant de l'appareil, fournissent des informations sur l'état de l'appareil.
LED | État | Description |
|---|---|---|
Power LED | Désactivé Verte | Indique l'état d'alimentation général de l'appareil. La LED est verte lorsque l'appareil est sous tension et éteinte lorsqu'il est hors tension. |
Mover Status LED | Désactivé Verte clignotante Verte Rouge | Indique l'état du dispositif de transfert : la LED est éteinte lorsque l'alimentation du moteur du dispositif de transfert est coupée. Verte clignotante : le dispositif de transfert est en train d'exécuter une commande émanant du logiciel, une routine de démarrage ou un balayage d'inventaire ; il n'est donc pas prêt Vert : le moteur de dispositif de transfert est sous tension et le dispositif de transfert est prêt à se déplacer ; il est possible de fermer la porte en toute sécurité à ce stade Rouge : le dispositif de transfert présente un état erroné |
Connect/Equil LED | Désactivé Jaune Verte clignotante Verte | Indique l'état de connexion et d'équilibre de l'appareil. La LED est éteinte lorsque l'appareil n'est pas connecté au logiciel. Jaune : l'appareil est connecté au chargeur ; la régulation de la température est désactivée Verte clignotante : l'appareil est connecté au logiciel et en train d'équilibrer (la température cible n'est pas atteinte) Verte : l'appareil est connecté au logiciel et la température cible est atteinte. |