Lorsque vous utilisez l’appareil veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :
Respectez tous les messages d’avertissement et mentions de mise en garde figurant à la section Précautions de sécurité.
AVERTISSEMENT
Vapeurs inflammables et dangereuses provenant de déversements
Des vapeurs inflammables ou dangereuses issues de déversements d’échantillons peuvent s’accumuler à l’intérieur de l’appareil. Cette accumulation peut présenter des risques pour la santé et la sécurité.
  • Assurez-vous que les plaques à puits et les portoirs d'échantillons sont correctement positionnés à l'intérieur du rayonnage.
  • Assurez-vous que le rayonnage est correctement monté sur le rail de verrouillage de rayonnage.
  • N'ouvrez pas la porte et ne sortez pas le rayonnage durant les phases où des pièces sont en mouvement à l'intérieur de l'appareil. Pendant ces phases, le Mover Status LED sur l'appareil clignote vert.
  • Ne placez pas de réservoirs de liquide ou tout autre élément sur le haut du chargeur.
  • En cas de déversement à l’intérieur de l’appareil, mettez-le hors tension. Nettoyez le déversement et laissez la porte de l’appareil ouverte. Patientez le temps nécessaire au séchage du déversement et à la dispersion des vapeurs avant de reprendre l’utilisation de l'appareil.
ATTENTION
Pièces mobiles
Lors de son utilisation, l'appareil comprend des pièces en mouvement qui peuvent provoquer des blessures légères.
N'ouvrez pas la porte durant les phases où des pièces sont en mouvement à l'intérieur de l'appareil. Pendant ces phases, le Mover Status LED sur l'appareil clignote en vert.
ATTENTION
Luminosité élevée du lecteur de code-barres
La luminosité élevée produite par les lumières LED à l'intérieur du lecteur code-barres peut être nuisible pour les yeux.
N’utilisez pas d’instruments focalisant la lumière afin de voir le flux lumineux.