Emballage endommagé, constatation d’un défaut à la réception
Inspectez la boîte de transport afin d’y déceler d’éventuels signes de détérioration externe puis, une fois le produit déballé, inspectez l’appareil afin d’y déceler d’éventuels signes d’une détérioration mécanique qui aurait pu survenir pendant le transport.
Si vous soupçonnez que l’appareil a été endommagé pendant le transport, informez-en immédiatement le transporteur et Thermo Fisher Scientific. L’assurance transport n’est valide que si la détérioration est immédiatement signalée.
Déballage de l’appareil
ATTENTION
Charge lourde, instrument encombrant
L’appareil est trop lourd ou encombrant pour être soulevé en toute sécurité par une seule personne. Afin d’éviter toute blessure corporelle ou détérioration de l’appareil, veuillez respecter les consignes suivantes :
Pour déballer l'appareil, procédez comme suit :
Placez l'emballage de transport par terre. Retirez le couvercle.
Retirez les accessoires.
Retirez les entretoises en mousse de l'appareil et retirez les parois latérales de la boîte à carte d'expédition vers le haut.
Retirez l’emballage en polyéthylène.
Sortez l’appareil de sa boîte de transport en le soulevant doucement et délicatement. Ne levez jamais l'appareil uniquement par les entretoises en mousse ou par la porte avant.
Placez l’appareil sur une surface stable.
Certaines surfaces, dont la porte, sont recouvertes d’un film protecteur lors du transport. Retirez les films protecteurs de toutes les surfaces recouvertes, le cas échéant.
À ce stade, un technicien d’entretien agréé par Thermo Fisher Scientific doit prendre en charge le reste des opérations et l'installation.
NOTE
Conservez la boîte de transport ainsi que l’ensemble du matériel d’emballage. Vous en aurez besoin si vous déménagez ou expédiez l’appareil.
Déplacement de l’appareil après l’installation
Si vous devez déplacer l’appareil après sa mise en place et son installation dans le système Vanquish, préparez-le en vue du transport, puis déménagez-la. Suivez les instructions sous Déménagement ou expédition de l’appareil.