Connecteurs de l’appareil
Les connecteurs suivants sont prévus sur le coin supérieur arrière du panneau latéral gauche pour le branchement à l'alimentation électrique et les connexions USB (Universal Serial Bus) :
Vue de côté montrant les connecteurs de l'appareil
Illustration: Vue de côté montrant les connecteurs de l'appareil
Description
1
Interrupteur d’alimentation principal (marche/arrêt) avec porte-fusible
2
Connecteur d’entrée d’alimentation
3
Port USB (connecteur de type B)
Permet la connexion à d’autres modules du système Vanquish ou à l’ordinateur sur lequel est installé le système de données, tel que le logiciel Chromeleon.
4
Étiquette indiquant la série et le calibre des fusibles.
NOTE
Thermo Fisher Scientific recommande d’utiliser les ports USB uniquement comme décrit ci-dessus. Si les ports USB sont utilisés à toute autre fin, Thermo Fisher Scientific n’est pas en mesure de garantir un fonctionnement correct.