Le dispositif de transfert assure le transport dans le chargeur. Pour plus de détails concernant le fonctionnement du dispositif de transfert, reportez-vous à la section Principe de fonctionnement.
Le dispositif de transfert est équipé d'un lecteur de code-barres destiné à identifier des portoirs d'échantillons et des plaques à puits dans le rayonnage ainsi que des positions de rayonnage vides.
Bras du dispositif de transfert
Illustration: Bras du dispositif de transfert
Description
1
Lecteur de code-barres
2
Bras pivotant
3
Capteur de détection de portoir d'échantillons ou de plaque à puits
4
Pelle
5
Étiquette ID de pelle