Les portoirs d'échantillons et plaques à puits sont placés dans un rayonnage monté sur la plaque de base. Le rayonnage est équipé de plusieurs rails de guidage (niveaux) permettant de recevoir les portoirs d'échantillons et plaques à puits. Chaque niveau est étiqueté avec un numéro.
Des rayonnages différents sont disponibles pour recevoir des portoirs d'échantillons et des plaques à puits de hauteurs variables. La distance verticale entre deux rails de guidage, appelée le « pas », indique l'écartement libre depuis le dessous des portoirs d'échantillons ou plaques à puits en millimètres. Lors de la sélection des rayonnages, gardez à l'esprit que le pas sélectionné doit être supérieur d'au moins 5 mm à la hauteur du récipient d'échantillonnage (bouchon inclus).
Le rayonnage n'est pas inclus dans la livraison et doit être commandé séparément. Pour une liste des rayonnages disponibles, reportez-vous à la section Accessoires, consommables et pièces de rechange.
Rayonnage
Illustration: Rayonnage
Description
1
Poignée supérieure
2
Rail de guidage
3
Numéro de niveau
4
Poignée inférieure
5
Étiquette ID de rayonnage
6
Retrait pour le rail de verrouillage de rayonnage