Le dispositif de transfert assure le transport dans le chargeur. La pelle du dispositif de transfert transporte les portoirs d'échantillons et plaques à puits depuis le rayonnage vers la position libre dans le carrousel de passeur d'échantillon, en passant par une ouverture de transfert dans le panneau latéral droit du chargeur. De même, la pelle du dispositif de transfert ramène les portoirs d'échantillons et plaques à puits depuis le passeur d'échantillon vers leur position cible dans le rayonnage.
L'image suivante illustre le fonctionnement du dispositif de transfert :
Principe de fonctionnement
Illustration: Principe de fonctionnement
Description
1
Rayonnage avec portoirs d'échantillons et/ou plaques à puits (ici : plaques à puits profonds)
2
Plaque à puits profonds en cours de transport
3
Dispositif de transfert
4
Carrousel du passeur d'échantillon : un segment réservé (généralement le segment jaune [Y]) est utilisé pour échantillonner des portoirs d'échantillons et des plaques à puits acheminés depuis le chargeur