L'appareil stocke des portoirs d'échantillons et des plaques à puits, puis les transfère vers le passeur d'échantillon Vanquish. Il repose sur les caractéristiques suivantes :
  • Un rayonnage pour stocker les portoirs d'échantillons et plaques à puits. Des rayonnages différents sont disponibles pour recevoir des portoirs d'échantillons et des plaques à puits de hauteurs variables.
  • Un dispositif de transfert destiné à transporter les portoirs d'échantillons et plaques à puits de leur position dans le rayonnage au carrousel du passeur d'échantillon, et inversement.
  • Un système de régulation de la température et d'écoulement d'air s'assure que la température à l'intérieur du compartiment demeure à la température fixée, de manière à stocker les échantillons dans des conditions thermiques adéquates.
  • Un lecteur de code-barres destiné à identifier des portoirs d'échantillons et des plaques à puits étiquetés avec des code-barres dans le rayonnage ainsi que des positions de rayonnage vides.
  • Un capteur destiné à détecter si un portoir d'échantillons ou une plaque à puits se trouve sur la pelle afin d'éviter tout double chargement de la pelle, par exemple suite à une réinitialisation de l'alimentation électrique.
  • Un système d'évaporation actif pour collecter la condensation. En cas de variations de température excessives (lors du refroidissement et à des températures de compartiment inférieures à la température ambiante), une humidité peut apparaître sur les surfaces du compartiment. Pour empêcher l'humidification des échantillons, un plateau collecteur de condensat piège le condensat, l'humidité s'évaporant du plateau.