Effectuez régulièrement les procédures de maintenance figurant dans le tableau ci-dessous. Les fréquences indiquées dans le tableau ne sont que des suggestions. La fréquence optimale des opérations de maintenance dépend de plusieurs facteurs, tels que le type et la quantité d’échantillons et de solvants utilisés avec l’appareil.
Fréquence | Opération de maintenance à réaliser |
---|---|
Quotidiennement | Inspectez les échantillons et les plaques à puits à l'intérieur de l'appareil afin d’y détecter d’éventuels fissures ou défauts. Si nécessaire, nettoyez les déversements. |
Régulièrement |
|
Annuellement | Demandez au personnel d’entretien de Thermo Fisher Scientific d’effectuer une maintenance préventive une fois par an. |