Ce tableau répertorie les symboles de sécurité qui apparaissent sur l’appareil ou sur les étiquettes apposées sur celui-ci. Conformez-vous à toutes les consignes de sécurité présentes dans ce manuel, afin d’éviter tout risque de blessures ou de détérioration de l’appareil.
Symbole | Description |
---|---|
Indique un danger potentiel. Consultez ce manuel afin d’éviter tout risque d’accident corporel et/ou de dommage à l’appareil. | |
| Ο | L’appareil est sous tension L’appareil est hors tension |
Indique que la sortie LED élevée (conformément à la norme CEI 62471:2006) produite par le lecteur de code-barres dans l’appareil peut être dangereuse pour les yeux. N’utilisez pas d’instruments focalisant la lumière afin de voir le flux lumineux.
| |
Indique que les réservoirs de liquide ou tout autre élément ne doivent pas être placés sur le haut du chargeur. | |
Indique que les portoirs d'échantillons et les plaques à puits doivent être placés en position A1 dans le coin avant droit. |