Lors de l’utilisation de l’appareil, veuillez prendre en considération les risques résiduels généraux suivants liés au travail avec des substances chimiques :
AVERTISSEMENT
Substances dangereuses
Les solvants, phases mobiles, échantillons et réactifs peuvent contenir des substances toxiques, cancérigènes, mutagènes, infectieuses ou d’autres substances nocives. La manipulation de ces substances peut présenter des risques pour la santé et la sécurité.
  • Assurez-vous de bien connaître les propriétés de toutes les substances que vous utilisez. Évitez l’exposition à des substances nocives. Au moindre doute concernant une substance, manipulez-la comme s’il s’agissait d’une substance potentiellement dangereuse.
  • Portez les équipements de protection individuelle nécessaires et suivez les bonnes pratiques de laboratoire.
  • Réduisez le volume des substances au minimum requis pour l’analyse de l’échantillon.
  • N’utilisez pas l’appareil dans un environnement potentiellement inflammable.
  • Évitez l’accumulation de substances nocives. Assurez-vous que le lieu d’installation est bien ventilé.
  • Éliminez les déchets dangereux de manière écologique, conformément à la réglementation locale en vigueur. Suivez un protocole d’élimination des déchets réglementé et approuvé.
AVERTISSEMENT
Danger biologique
Les matériaux présentant un risque biologique, tels que les micro-organismes, les cultures cellulaires, les tissus, les liquides corporels et autres agents biologiques, peuvent transmettre des maladies infectieuses. Pour éviter les infections par ces agents :
  • Partez du principe que toutes les substances biologiques sont, tout du moins potentiellement, infectieuses.
  • Portez les équipements de protection individuelle nécessaires et suivez les bonnes pratiques de laboratoire.
  • Éliminez les déchets biologiques dangereux de manière écologique, conformément à la réglementation locale en vigueur. Suivez un protocole d’élimination des déchets réglementé et approuvé.
AVERTISSEMENT
Vapeurs dangereuses
Certains échantillons et phases mobiles peuvent contenir des solvants volatils ou inflammables. La manipulation de ces substances peut présenter des risques pour la santé et la sécurité.
  • Évitez l’accumulation de ces substances. Assurez-vous que le lieu d’installation est bien ventilé.
  • Évitez la proximité des flammes nues et des sources d’étincelles.
  • N’utilisez pas l’appareil en présence de vapeurs ou de fumées inflammables.
AVERTISSEMENT
Vapeurs inflammables et dangereuses
Des vapeurs inflammables ou dangereuses peuvent s’échapper des récipients d’échantillonnage mal fermés contenant des échantillons inflammables ou volatils, et s’accumuler à l’intérieur de l’appareil. Cette accumulation peut présenter des risques pour la santé et la sécurité, et fausser les résultats.
  • Utilisez uniquement des échantillons ou des plaques à puits rendus étanches aux gaz au moyen de bouchons, de tapis d’étanchéité ou de rubans d’étanchéité. Consultez la liste actuelle des systèmes de fermeture autorisés par Thermo Fisher Scientific.
  • Avant toute utilisation, inspectez les échantillons afin d’y détecter d’éventuels fissures ou défauts. N'utilisez pas d'échantillons fissurés ou présentant des défauts.
AVERTISSEMENT
Danger d'explosion
L'espace d'air dans le joint de porte de l'appareil est une caractéristique de sécurité technique prévue à la conception pour assurer un échange d'air adéquat à l'intérieur de l'appareil. Le blocage de cet orifice pourrait provoquer une formation de vapeurs à l'intérieur de l'appareil, avec pour résultat un danger d'explosion.
Ne bloquez et ne modifiez pour aucune raison cet orifice.