L’appareil a été conçu pour être piloté par un ordinateur équipé du système de gestion de données chromatographiques Chromeleon. Le logiciel Chromeleon assure de façon complète le pilotage de l’instrument ainsi que l’acquisition et la gestion des données.
Pour obtenir une description élémentaire du pilotage de l’instrument et de l’analyse automatisée des échantillons avec le logiciel Chromeleon, consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish. L’Aide de Chromeleon comporte des renseignements détaillés sur le pilotage et le fonctionnement de la pompe.
NOTE
L’appareil peut également être piloté à partir d’autres systèmes de gestion de données, tels que Thermo ScientificTM XcaliburTM. Dans ce cas, il est nécessaire d’installer d’autres logiciels en plus du logiciel de gestion de données. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec le service commercial de Thermo Fisher Scientific.
Pour commander le chargeur, il faut qu'un passeur d'échantillon Vanquish soit installé et configuré dans le logiciel Chromeleon. Toutes les fonctions de commande du chargeur font partie de l'interface de commande du passeur d'échantillon.