Zulässige Konzentrationen für den Charged-Aerosol-Detektor:
Konzentration | Wert |
---|---|
Konzentration flüchtiger Puffer | Weniger oder gleich 0,1 mol/L |
Chloridkonzentration: | Nicht empfohlen |
Beachten Sie die Hinweise zur mobilen Phase für den Detektor. Siehe Hinweise zur Mobilen Phase für den Detektor.