Zulässige pH-Bereiche (Standard-Systemkonfiguration):
System
(Standard­konfiguration)
Erlaubte pH-Bereiche
Bemerkungen
Vanquish Core
1-13
  • pH-Wert von 2 (Vanquish Horizon/Flex): Nur kurzzeitige Verwendung. Die Anwendungsdauer sollte möglichst kurz sein. Spülen Sie das System nach entsprechenden Anwendungen gründlich.
  • pH-Wert von 1-2 (Vanquish Core): Die Anwendungsdauer sollte möglichst kurz sein. Spülen Sie das System nach entsprechenden Anwendungen gründlich.
  • pH-Werte über 9,5 mit optischen Detektoren: Vermeiden Sie die Verwendung von mobilen Phasen mit einem pH-Wert über 9,5 mit optischen Detektoren. Dies kann die Funktionalität und optische Leistung der Messzelle im Detektor beeinträchtigen.
Vanquish Horizon
Vanquish Flex
2-12
Beachten Sie die Hinweise zur mobilen Phase für den Detektor. Siehe Hinweise zur Mobilen Phase für den Detektor.