Beachten Sie im Hinblick auf eine optimale Funktionalität des Vanquish-Systems die folgenden Empfehlungen zur Verwendung von Lösungsmitteln und Additiven:
  • Standardmäßig dürfen zusammen mit dem System ausschließlich Reversed-Phase-kompatible (RP) Lösungsmittel und Additive verwendet werden.
TIPP
Der Charged-Aerosol-Detektor kann in einem Vanquish-System auch zusammen mit Normal-Phasen (NP)-kompatiblen Lösungsmitteln und Additiven verwendet werden, wenn die Systemmodule für NP-Anwendungen modifiziert wurden. Informieren Sie sich in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  • Verwenden Sie nur Lösungsmittel und Additive, die mit allen Teilen im Flussweg kompatibel sind.
Kompatibilität der Kolbendichtungen
  • In seltenen Fällen wurde bei Reversed-Phase- (UHMW-PE) Kolben­dichtungen eine verkürzte Lebensdauer beobachtet, wenn sie über längere Zeit ammonium­hydroxid-haltigen mobilen Phasen mit hohem pH-Wert ausgesetzt waren.