Die Leistung des Detektors ist wie folgt spezifiziert:
Art | Spezifikation | |
---|---|---|
VH-D20 | VF-D20 | |
Detektionsart | Charged-Aerosol-Detektion | |
Zerstäubung | FocusJet, konzentrisch | |
Pumpen-Flussrate | 0,01 – 2,0 mL/min | 0,2 – 2,0 mL/min |
Verdampfungstemperatur | Einstellbarer Bereich: Umgebungstemperatur +5 bis +100 °C | Auswählbare Temperaturen: +35 °C, +50 °C, +70 °C |
Datenaufnahmerate | Einstellbar, 2,0 Hz – 200 Hz | Einstellbar, 2,0 Hz – 100 Hz |
Filter-Ansprechzeit | Digitaler Filter, auswählbar in numerischen Abfolgen (in 1-2-5-Abfolge) | |
Digitale Filterkonstanten | Auswählbar zwischen 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,6; 5,0; 10,0 Sekunden | |
Dynamischer Bereich | Bis zu 4 Größenordnungen | |
Gasdruck-Steuerung | Elektronisch gesteuert | |
Zufuhrgas | Druckluft oder komprimierter Stickstoff | |
Gaszufuhrdruck | 482 - 551 kPa (4,8 - 5,5 bar, 70 - 80 psi) | |
USB | 1 USB-Port (USB 2.0, Typ "B") 1 USB-Hub mit 3 Ports (USB 2.0, Typ "A") | |
System-Interlink | 2 System-Interlink-Ports (RJ45-8) | |
Analogausgang | Installierbare Option; 1 BNC-Typ-Stecker für den Analogausgang | |
Vollausschlags-Bereich des Analogsignals | 1 pA bis 500 pA in 1-2-5-Abfolge | |
Analogsignalausgabe | 0 – 1 V DC | |
Steuerung | Chromeleon 7 Der Detektor kann auch mit anderen Datensystemen betrieben werden. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation. Tastatur mit 2 Funktionstasten zur Ausführung bestimmter Funktionen direkt am Detektor | |
Materialien im Flussweg | Edelstahl (Typ 316), SimRiz® ACHTUNG Informationen zur chemischen Beständigkeit der Materialien können Sie der technischen Literatur entnehmen. | |
Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven | ||
Sicherheitsmerkmale |
| |
Good Laboratory Practice (GLP) | Predictive Performance-Funktionen zur Planung von Wartungsarbeiten basierend auf den tatsächlichen Betriebs- und Nutzungsbedingungen des Detektors. Dies umfasst das Überwachen des Tausch-Intervalls für die Gasfilter-Einheit und des Service-Intervalls. Alle Systemparameter werden im Chromeleon Audit Trail protokolliert. |