Wann
Der Liquid-Sensor im Detektor spricht auf eine Ansammlung überschüssiger Flüssigkeit im Inneren des Detektors an (Überschwemmung).
Im Audit Trail erscheint eine entsprechende Meldung. Siehe Meldungen.
Gehen Sie wie folgt vor
Lassen Sie den Detektor-Gasfluss eingeschaltet, um die überschüssige Flüssigkeit zu trocknen. Die Dauer, in der der Gasfluss eingeschaltet bleiben sollte, hängt vom Schweregrad der überschüssigen, angesammelten Flüssigkeit ab:
Wenn sich nur eine geringe Menge Flüssigkeit im Inneren des Detektors befindet, kann die Flüssigkeit gegebenenfalls über Nacht mit eingeschaltetem Gasfluss verdunsten.
Wenn sich eine große Menge Flüssigkeit im Inneren des Detektors befindet, lassen Sie den Gasfluss für 24 Stunden eingeschaltet.
Wenn die Meldung nicht mehr erscheint, schalten Sie den Detektor-Gasfluss aus und wieder ein. Prüfen Sie die folgenden Anzeichen:
Situation | Schritte |
---|---|
Wenn die Statusanzeige nicht mehr rot ist und die Meldung im Instrument Audit Trail nicht mehr erscheint | Die überschüssige, angesammelte Flüssigkeit wurde entfernt. Nehmen Sie den Betrieb wieder auf. |
Wenn die Statusanzeige noch immer rot ist und die Meldung im Instrument Audit Trail weiterhin erscheint | Schreiben Sie den Fehlercode und den Wortlaut der Meldung auf und wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst. |