VORSICHT
Berstender Gasfilter bei übermäßigem Gaszufuhrdruck
Ein übermäßiger Gaszufuhrdruck kann zu einem Überdruck im Detektor führen und kann die Gasfilter bersten lassen. Dies birgt eine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit.
  • Schalten Sie die Gaszufuhr nur ein, wenn die Gasfilter ordnungsgemäß am Detektor angeschlossen sind und die Schutzabdeckung montiert ist.
  • Halten Sie den für den Detektor spezifizierten Gasdruckbereich für die Gaszufuhr ein. Überschreiten Sie den maximalen Gaszufuhrdruck nicht.
  • Bevor Sie mit dem Tausch der Gasfilter-Einheit beginnen, stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr und der Detektor-Gasfluss ausgeschaltet sind.
  • Beachten Sie die Anforderungen an die Gaszufuhr. Siehe Anforderungen an die Gaszufuhr.
VORSICHT
Austretendes Gas
Gas kann aus offenen Gasanschlüssen austreten, wenn der Detektor-Gasfluss und/oder die Gaszufuhr eingeschaltet sind. Das austretende Gas birgt Gefahren für Sicherheit und Gesundheit.
  • Stellen Sie sicher, dass der Detektor-Gasfluss und die Gaszufuhr ausgeschaltet sind, bevor Sie den Zerstäuber, die Gasschläuche oder die Gasfilter-Einheit vom Detektor entfernen.
  • Starten Sie die Gaszufuhr und den Detektor-Gasfluss, wenn der Zerstäuber eingebaut ist, die Komponenten im Gasflussweg ordnungsgemäß angeschlossen sind und die Schutzabdeckung der Gasfilter montiert ist.
Wann
Intervall für den Austausch der Gasfilter ist abgelaufen
Erforderliche Teile
Gasfilter-Einheit, bestehend aus Aktivkohle-Gasfilter und HEPA-Gasfilter
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Vorbereitungen
  1. Spülen Sie den Detektor mit eingeschaltetem Detektor-Gasfluss. Empfehlungen zum Spülen des Detektors finden Sie in Abschnitt Spülen des Detektors zwischen Analysen.
  1. Schalten Sie den Pumpenfluss ab und dann den Gasfluss:
  1. Schalten Sie den Pumpenfluss zum Detektor ab. Warten Sie mindestens 5 Minuten. Während der Wartezeit führt der Detektor übriggebliebene mobile Phase in den Abfall.
  2. Schalten Sie den Gasfluss am Detektor aus.
  3. Warten Sie, bis das System druckfrei ist, bevor Sie fortfahren.
  4. Schalten Sie die Gaszufuhr zum Detektor ab.
  1. Schalten Sie den Detektor über den Hauptnetzschalter aus.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Lösen Sie mit dem Schraubendreher die Schraube oben an der Schutzabdeckung für die Gasfilter-Einheit und entfernen Sie sie.
  2. Gasfilter-Einheit mit Schutzabdeckung
    Abbildung: Gasfilter-Einheit mit Schutzabdeckung
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Schraube oben an der Schutzabdeckung
    2
    Schutzabdeckung
    3
    Schrauben unten (leicht gelöst)
    4
    Gasfilter
  3. Lösen Sie die zwei Schrauben unten an der Schutzabdeckung leicht. Lassen Sie die zwei Schrauben leicht gelöst in den Schraubbohrungen. Entfernen Sie die Schrauben nicht.
  4. Schieben Sie die Schutzabdeckung nach oben, um sie von den zwei Schrauben unten herauszuschieben (Nr. 1 in der Abbildung unten). Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Vorderseite (Nr. 2 in der Abbildung unten).
Entfernen der Schutzabdeckung
Abbildung: Entfernen der Schutzabdeckung
Die Gasfilter sind nun ohne Abdeckung:
Gasfilter-Einheit
Abbildung: Gasfilter-Einheit
Nr.
Beschreibung
1
Aktivkohle-Gasfilter
2
Winkel-Fittinge
3
HEPA-Gasfilter
4
Gasfilter-Klemmen
  1. Entfernen Sie die Gasfilter-Einheit von den Gas-Anschlüssen am Detektor:
  1. An den Gas-Anschlüssen am Detektor, drücken Sie die Sicherungsringe an den beiden Winkel-Steckfittingen ein (Nr. 1 in der Abbildung unten) und lassen Sie sie während des nächsten Schrittes gedrückt.
    Lassen Sie die Winkel-Fittinge an der Gasfilter-Einheit angeschlossen.
  2. Ziehen Sie die beiden Winkel-Fittinge aus den Gas-Anschlüssen am Detektor (Nr. 2 in der Abbildung unten).
Lösen eines Winkel-Fittings
Abbildung: Lösen eines Winkel-Fittings
  1. Ziehen Sie die Gasfilter-Einheit aus den Klemmen.
  2. Ziehen der Gasfilter-Einheit aus den Klemmen
    Abbildung: Ziehen der Gasfilter-Einheit aus den Klemmen
  3. Achten Sie bei der Installation der neuen Gasfilter-Einheit auf die richtige Ausrichtung für den Gasfluss. Achten Sie auf die Flussrichtungszeichen auf den Filtern.
    • Der Gasfilter unten muss der Aktivkohle-Gasfilter sein (dicker, schwarzer innerer Filterzylinder; Nr. 2 in der Abbildung unten).
    • Der Gasfilter oben muss der HEPA-Gasfilter sein (dünner, weißer innerer Filterzylinder; Nr. 1 in der Abbildung unten).
  4. Drücken Sie die neue Gasfilter-Einheit unter Beachtung der Richtungszeichen für den Gasfluss auf den Gasfiltern in die Klemmen. Siehe Bild unten.
  5. Richtige Ausrichtung der Gasfilter-Einheit
    Abbildung: Richtige Ausrichtung der Gasfilter-Einheit
    Nr.
    Beschreibung
    1
    HEPA-Gasfilter
    2
    Aktivkohle-Gasfilter
  6. Drücken Sie die Winkel-Steckfittinge in die Gas-Anschlüsse am Detektor. Achten Sie darauf, dass die Verbindungen sicher sind: Ziehen Sie leicht an den Fittingen. Wenn sich ein Fitting vom Anschluss löst, wiederholen Sie diesen Schritt.
  7. Montieren Sie die Schutzabdeckung: Halten Sie die Schutzabdeckung an die Vorderseite. Schieben Sie sie vorsichtig nach unten, sodass die Schrauben unten die Aussparungen treffen.
  8. Ziehen Sie mit dem Schraubendreher die drei Schrauben an der Schutzabdeckung fest.
  9. Schalten Sie den Detektor über den Hauptnetzschalter ein.
  10. Aktualisieren Sie in Chromeleon gegebenenfalls die Predictive-Performance-Informationen für die Gasfilter-Einheit.
  11. Schalten Sie den Gasfluss ein. See Ein- und Ausschalten des Detektor-Gasflusses.