VORSICHT
Scharfe Spitze des Zerstäubers
Die Kapillare im Zerstäuber, die an der Zerstäuber-Spitze übersteht, ist scharf und kann zerbrechlich sein. Das Berühren der Zerstäuber-Kapillare kann Verletzungen sowie Schäden an der Kapillare verursachen.
  • Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie stets eine Schutzbrille beim Umgang mit dem Zerstäuber.
  • Berühren Sie keinesfalls die Spitze des Zerstäubers.
  • Gehen Sie vorsichtig mit dem Zerstäuber um.
VORSICHT
Austretendes Gas
Gas kann aus offenen Gasanschlüssen austreten, wenn der Detektor-Gasfluss und/oder die Gaszufuhr eingeschaltet sind. Das austretende Gas birgt Gefahren für Sicherheit und Gesundheit.
  • Stellen Sie sicher, dass der Detektor-Gasfluss und die Gaszufuhr ausgeschaltet sind, bevor Sie den Zerstäuber, die Gasschläuche oder die Gasfilter-Einheit vom Detektor entfernen.
  • Starten Sie die Gaszufuhr und den Detektor-Gasfluss, wenn der Zerstäuber eingebaut ist, die Komponenten im Gasflussweg ordnungsgemäß angeschlossen sind und die Schutzabdeckung der Gasfilter montiert ist.
ACHTUNG
Der Zerstäuber ist äußerst empfindlich gegenüber Verschmutzung. Selbst kleinste Partikel auf dem Zerstäuber können zu einer Verschmutzung des Zerstäubers führen und die Detektorleistung beeinträchtigen. Tragen Sie stets puderfreie Handschuhe, wenn Sie den Zerstäuber einbauen oder ausbauen.
Vorbereitungen
  1. Spülen Sie den Detektor mit eingeschaltetem Detektor-Gasfluss. Empfehlungen zum Spülen des Detektors finden Sie in Abschnitt Spülen des Detektors zwischen Analysen.
  1. Schalten Sie den Pumpenfluss ab und dann den Gasfluss:
  1. Schalten Sie den Pumpenfluss zum Detektor ab. Warten Sie mindestens 5 Minuten. Während der Wartezeit führt der Detektor übriggebliebene mobile Phase in den Abfall.
  2. Schalten Sie den Gasfluss am Detektor aus.
  3. Warten Sie, bis das System druckfrei ist, bevor Sie fortfahren.
  4. Schalten Sie die Gaszufuhr zum Detektor ab.
  1. Schalten Sie den Detektor über den Hauptnetzschalter aus.
  2. Entfernen Sie die Einlasskapillare vom Zerstäuber.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Drehen Sie den Zerstäuber in der Öffnung um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, bis er von den Arretier-Flächen an der Zerstäuber-Öffnung gelöst ist.
    Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Zerstäubers, wenn er nicht arretiert ist:
  2. Lösen des Zerstäubers
    Abbildung: Lösen des Zerstäubers
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Greifflächen am Zerstäuber oben und unten am Griff
    2
    Vorstehende Montage-Riegel am Zerstäuber links und rechts am Griff
  3. Ziehen Sie den Zerstäuber gerade aus der Zerstäuber-Öffnung.
  4. ACHTUNG
    Achten Sie darauf, dass die Zerstäuber-Spitze die Seiten der Zerstäuber-Öffnung nicht berührt, da dies die Spitze beschädigen kann.
  5. Ausbauen des Zerstäubers
    Abbildung: Ausbauen des Zerstäubers
  6. Verschließen Sie die Zerstäuber-Öffnung mit dem Verschlussstopfen.
  7. Wenn der Zerstäuber transportiert werden soll: Verpacken Sie den Zerstäuber:
  1. Schieben Sie das Schutzschlauchstück vorsichtig auf das Sprührohr des Zerstäubers. Berühren Sie nicht die Spitze des Zerstäubers mit dem Schutzschlauchstück, da dies die Spitze beschädigen kann.
  2. Verschließen Sie den Flusseinlass des Zerstäubers mit dem Verschlussstopfen.
  3. Zerstäuber mit Schutzschlauchstück und Verschlussstopfen am Flusseinlass
    Abbildung: Zerstäuber mit Schutzschlauchstück und Verschlussstopfen am Flusseinlass
  4. Verpacken Sie den Zerstäuber in der Original-Verpackung, in der er verschickt wurde.
Um den Zerstäuber wieder einzubauen, folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt Einbauen des Zerstäubers.