Erforderliche Teile und Werkzeuge
Wenn keine neue Waste-Verbindung angeschlossen werden soll
Verschlussstopfen für den Waste-Auslass
Wenn die Waste-Verbindung ausgetauscht werden soll
Ersatz-Waste-Verbindung
Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
Spülen Sie den Detektor mit eingeschaltetem Detektor-Gasfluss. Empfehlungen zum Spülen des Detektors finden Sie in Abschnitt Spülen des Detektors zwischen Analysen.
Schalten Sie den Pumpenfluss ab und dann den Gasfluss:
- Schalten Sie den Pumpenfluss zum Detektor ab. Warten Sie mindestens 5 Minuten. Während der Wartezeit führt der Detektor übriggebliebene mobile Phase in den Abfall.
- Schalten Sie den Gasfluss am Detektor aus.
- Warten Sie, bis das System druckfrei ist, bevor Sie fortfahren.
- Schalten Sie die Gaszufuhr zum Detektor ab.
Schalten Sie den Detektor über den Hauptnetzschalter aus.
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie die Waste-Verbindung vom Waste-Auslass an der Vorderseite des Detektors.
Fahren Sie nach Erfordernis fort:
Situation | Schritte |
---|---|
Wenn keine neue Waste-Verbindung angeschlossen werden soll | Schließen Sie den Waste-Auslass mit dem Verschlussstopfen. |
Wenn die Waste-Verbindung ausgetauscht werden soll | Folgen Sie den Schritten in Anschließen der Waste-Leitung. |