VORSICHT
Austretendes Gas
Gas kann aus offenen Gasanschlüssen austreten, wenn der Detektor-Gasfluss und/oder die Gaszufuhr eingeschaltet sind. Das austretende Gas birgt Gefahren für Sicherheit und Gesundheit.
  • Stellen Sie sicher, dass der Detektor-Gasfluss und die Gaszufuhr ausgeschaltet sind, bevor Sie den Zerstäuber, die Gasschläuche oder die Gasfilter-Einheit vom Detektor entfernen.
  • Starten Sie die Gaszufuhr und den Detektor-Gasfluss, wenn der Zerstäuber eingebaut ist, die Komponenten im Gasflussweg ordnungsgemäß angeschlossen sind und die Schutzabdeckung der Gasfilter montiert ist.
Erforderliche Teile und Werkzeuge
Nur erforderlich, wenn die Gasschläuche ausgetauscht werden sollen
  • Zum Tausch des Gas-Einlass-Schlauchs:
    • L-Anschlussstück für den Gas-Einlass
    • Gas-Einlass-Schlauch
  • Zum Tausch des Gas-Auslass-Schlauchs:
    • L-Anschlussstück für den Gas-Auslass
    • Gas-Auslass-Schlauch
  • Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
  1. Spülen Sie den Detektor mit eingeschaltetem Detektor-Gasfluss. Empfehlungen zum Spülen des Detektors finden Sie in Abschnitt Spülen des Detektors zwischen Analysen.
  1. Schalten Sie den Pumpenfluss ab und dann den Gasfluss:
  1. Schalten Sie den Pumpenfluss zum Detektor ab. Warten Sie mindestens 5 Minuten. Während der Wartezeit führt der Detektor übriggebliebene mobile Phase in den Abfall.
  2. Schalten Sie den Gasfluss am Detektor aus.
  3. Warten Sie, bis das System druckfrei ist, bevor Sie fortfahren.
  4. Schalten Sie die Gaszufuhr zum Detektor ab.
  1. Schalten Sie den Detektor über den Hauptnetzschalter aus.
Gehen Sie wie folgt vor
Ziehen Sie die L-Anschlussstücke der Gasschläuche aus den Gas-Anschlüssen am Detektor.
Um die Gasschläuche wieder anzuschließen oder neue Gasschläuche anzuschließen, folgen Sie den Schritten in Abschnitt Anschließen der Schläuche an Gas-Einlass und -Auslass.