Beachten Sie die folgenden Richtlinien, um zu vermeiden, dass sich zwischen den Analysen Rückstände der mobilen Phase, Probenmatrix und Analyten im Detektor ansammeln. Dies trägt dazu bei, eine gleichbleibende Response, optimale Leistung und niedrige Ausfallzeiten zu erhalten:
Spülen Sie den Detektor regelmäßig mit eingeschaltetem Gasfluss im Detektor. Wenn Sie Pufferlösungen und andere Additive verwenden, wird empfohlen, den Detektor täglich mit kompatiblen Lösungsmitteln zu spülen, die keine Additive enthalten.
Verwenden Sie in der betroffenen analytischen Methode Lösungsmittel mit bestmöglicher Lösbarkeit für Probenmatrix und Analyt(en).
Wenn Sie den Detektor mit einem weniger polaren Lösungsmittel (zum Beispiel Methanol statt Wasser) spülen, als das in der Methode Verwendete, nehmen Sie zuerst den Detektor aus dem System-Flussweg und spülen Sie dann das System in den Abfall (zum Beispiel mit 20 Säulenvolumina). Verbinden Sie dann den Detektor wieder mit dem System-Flussweg, schalten Sie den Gasfluss ein und wiederholen Sie den Spülvorgang.
Verwenden Sie zum Spülen des Detektors eine Verdampfungstemperatur von 35 °C.
Um mit einer Analyse fortzufahren, bereiten Sie den Detektor für die Analyse wie in den Hinweisen im Abschnitt Vorbereiten des Gerätes für den Betrieb beschrieben vor.