Basislinienrauschen kann durch viele Faktoren entstehen. Um das Basislinienrauschen zu minimieren, beachten Sie Folgendes:
  • Die Qualität der mobilen Phase hat erheblichen Einfluss auf die Leistung des Detektors. Verwenden Sie nur mobile Phasen in höchster Qualität. Reduzieren Sie Verunreinigungen auf ein Minimum. Beachten Sie die Hinweise zur mobilen Phase für den Detektor. See Hinweise zur Mobilen Phase für den Detektor.
  • Spülen Sie die Systemmodule regelmäßig, um jegliche nichtflüchtige Rückstände der mobilen Phase je nach Erfordernis zu entfernen.
  • Halten Sie Wartungspläne ein, um einen optimalen Leistungszustand der Systemmodule zu erhalten.
  • Achten Sie darauf, dass das zugeführte Gas in optimaler Qualität für den Detektor ist.