Das Detektorsignal umfasst einen breiten dynamischen Bereich von mehr als vier Größenordnungen. Das Response-Verhalten des Detektors ist grundsätzlich nicht-linear.
Der Potenzfunktionswert (engl. Power Function Value (PFV)) wendet eine Potenzumwandlung auf das Ausgabesignal des Detektors an. Potenzumwandlungen können die Linearität der Response in einem bestimmten Bereich verbessern, der von Interesse ist.
Die Umwandlung wird in Echtzeit auf das Ausgabesignal angewendet. Das Datensignal wird zum auswählten Wert potenziert.
Der Parameter Power Function ist standardmäßig auf 1.00 eingestellt. Für die meisten Anwendungen und Zusammensetzungen ist dies eine gute, universelle Einstellung.
Hinweise zur Wahl eines Potenzfunktionswerts
Um den Potenzfunktionswert zu optimieren, beachten Sie folgende Hinweise:
  • Ein optimaler Potenzfunktionswert verbessert die Linearität der Response in einem bestimmten Bereich, der von Interesse ist.
  • Die Wahl eines optimalen Werts hängt primär von den Analysebedingungen und dem gewünschten Quantifizierungsbereich ab.