Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf den VH-D20 Detektor.
Der Detektor verfügt über zwei Gas-Regulierungsmodi, um die Leistung des Zerstäubers zu optimieren: den analytischen Modus und den MicroLC-Modus. Jeder Modus legt einen bestimmten Zerstäuber-Gasdruck für die Analyse fest, basierend auf dem Zerstäuber-Gasdruck, der auf dem Zerstäuber-Zertifikat spezifiziert ist.
Um einen Gas-Regulierungsmodus für Ihre Anwendung festzulegen, beachten Sie Folgendes:
Analytischer Modus (Analytical)
  • Der Druck für den Gasregulator ist auf den Zerstäuber-Gasdruck eingestellt, der auf dem Zerstäuber-Zertifikat definiert ist.
  • Zur Verwendung mit hohen Pumpen-Flussraten innerhalb des Pumpen-Flussbereichs, der für den Detektor zulässig ist
Dieser Modus ist standardmäßig in Chromeleon eingestellt.
MicroLC-Modus
  • Der eingestellte Zerstäuber-Gasdruck wird automatisch auf einen festgelegten Bruchteil des Zerstäuber-Drucks reduziert.
  • Dieser Modus optimiert den Zerstäuber-Gasdruck für bestimmte Pumpen-Flussraten und bestimmte Zusammensetzungen der mobilen Phase.
  • Zur Verwendung mit niedrigen Pumpen-Flussraten innerhalb des Pumpen-Flussbereichs, der für den Detektor zulässig ist
TIPP
Der resultierende Zerstäuber-Gasdruck wird niedriger sein als der Gasdruck, der im Zerstäuber-Zertifikat spezifiziert ist (zum Beispiel niedriger als 55 psi bzw. 3,8 bar bzw. 379 kPa).