Die folgenden Signalkanäle stehen für den Detektor zu Verfügung:
CAD_1
Der Signalkanal steht für die Datenaufnahme zur Verfügung.
Grundstrom
  • Der Signalkanal zeigt den Grundstrom des Detektors ohne Autozero und Filterkonstante während der Datenaufnahme an.
  • Es wird empfohlen, den Grundstrom-Signalkanal stets aufzuzeichnen.
  • Im Falle einer Störung kann der Signalkanal hilfreiche Informationen liefern, um die Ursache zu finden und zu beheben.
Gasregulatordruck
  • Der Signalkanal zeichnet den Zerstäuber-Gasdruck während der Datenaufnahme auf und überwacht ihn.
  • Es wird empfohlen, den Signalkanal für die Fehlersuche aufzuzeichnen.
  • Für eine sachgemäße Gasdrucksteuerung, oder im Falle von Basislinienrauschen oder schlechter Präzision, kann der Signalkanal hilfreiche Informationen liefern, um die Ursache zu finden und zu beheben.
Verdampfungsrohr-Temperatur
  • Der Signalkanal zeichnet die tatsächliche Temperatur des Verdampfungsrohrs während der Datenaufnahme auf und überwacht sie.
  • Es wird empfohlen, den Verdampfungstemperatur-Signalkanal stets für die Fehlersuche aufzuzeichnen.
  • Im Falle einer Störung kann der Signalkanal hilfreiche Informationen liefern, um die Ursache zu finden und zu beheben.