Die Software Chromeleon berechnet automatisch die beste Datenaufnahmerate und Filterkonstante, basierend auf dem Wert, den Sie für die Peakbreite im Instrumentenmethodenassistenten eingeben.
Wenn Sie eine andere Datenaufnahmerate und Filterkonstante festlegen möchten, beachten Sie die unten stehenden Hinweise.
Datenaufnahmerate
Die Datenaufnahmerate gibt an, wie viele Datenpunkte pro Sekunde (Hz) die Software Chromeleon vom Detektor übernimmt und als Rohdaten abspeichert.
Wenn Sie eine Datenaufnahmerate wählen, beachten Sie folgende Hinweise:
  • Jeder Peak sollte in der Regel durch wenigstens 20 Datenpunkte definiert werden. Für Chromatogramme mit koeluierenden Peaks oder einem geringen Signal/Rausch-Verhältnis werden 40 Datenpunkte pro Peak empfohlen.
  • Bei einer zu niedrigen Datenaufnahmerate werden Peakanfang, Maxima und Peakende nicht genau bestimmt.
  • Wenn die Datenaufnahmerate zu hoch ist, benötigen die Daten gegebenenfalls mehr Speicherplatz als nötig und die Verarbeitungszeit für die Post-Run-Analyse verlängert sich.
  • Wählen Sie eine niedrigere Datenaufnahmerate (beispielsweise 1,0 Hz), wenn alle Peaks verhältnismäßig breit sind. Dies spart Speicherplatz und beschleunigt die Darstellung der Daten in der Software Chromeleon.
  • Wählen Sie eine höhere Datenaufnahmerate (beispielsweise 10,0 Hz), wenn die interessanten Peaks weniger als einige Sekunden breit sind.
  • Berücksichtigen Sie auch die Filterkonstante, wenn Sie die Datenaufnahmerate festlegen. Stellen Sie beide Werte zusammen ein, um die Anzahl der aufgenommenen Datenpunkte sowie das Kurzzeitrauschen zu optimieren, während gleichzeitig Peakhöhe, Symmetrie und Auflösung beibehalten werden. Siehe unten.
Filterkonstante
Die Filterkonstante wird auf den Ausgangsstrom angewendet, um das Basislinienrauschen während der Analyse elektronisch zu reduzieren.
Wenn Sie eine Filterkonstante einstellen, beachten Sie Folgendes:
  • Eine kleine Filterkonstante, wie 0,2 Sekunden, entfernt nur wenig Basislinienrauschen.
  • Eine große Filterkonstante, wie 10,0 Sekunden, glättet die Basislinie erheblich.