Die folgende Tabelle verschafft Ihnen einen Überblick über die Parameter, die die Leistung des Detektors während der Datenaufnahme beeinflussen.
Parameter | Beeinflusst |
---|---|
Filterkonstante | Empfindlichkeit, Basislinienrauschen |
Verdampfungstemperatur | Basislinienrauschen, Grundstrom |
Potenzfunktionswert | Linearer Bereich |
Datenaufnahmerate | Auflösung der Peaks, Speicherplatz, ggf. Basislinienrauschen |
Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.