Die Kommandos und Parameter in dieser Tabelle sollten für den einfachen Routinebetrieb des Geräts berücksichtigt werden. Sie können diese Einstellungen in der Regel über die Benutzeroberfläche in Chromeleon öffnen.
Ist einer der unten genannten Parameter nicht in der Software Chromeleon vorhanden, aktualisieren Sie gegebenenfalls die Firmware- und Chromeleon-Version.
Weitere Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe und Benutzerdokumentation.
Signalkanäle
Die Signalkanäle für den Detektor sind im Instrument Configuration Manager aufgelistet.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Grundstrom | Zeichnet den Grundstrom des Detektors ohne Autozero und Filterkonstante während der Datenaufnahme auf und überwacht ihn. Der Detektor misst den Strom standardmäßig in pA. Weitere Informationen finden Sie unter Signalkanäle. |
CAD_1 | Der Signalkanal CAD_1 steht für die Datenaufnahme zur Verfügung. Der Detektor misst den Strom standardmäßig in pA. |
Verdampfungsrohr-Temperatur | Zeichnet die tatsächliche Temperatur des Verdampfungsrohrs während der Datenaufnahme auf und überwacht sie. Die Temperatur wird standardmäßig in °C aufgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Signalkanäle. |
Gasregulatordruck | Zeichnet den Zerstäuber-Gasdruck während der Datenaufnahme auf und überwacht ihn. Die Gasdruck-Einheit entspricht standardmäßig der Einheit, die im Parameter Pressure Unit auf den Konfigurationsseiten des Detektors in der Software Chromeleon festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Signalkanäle. |
Gasparameter
Die Gasdruck-Einheit entspricht standardmäßig der Einheit, die im Parameter Pressure Unit auf den Konfigurationsseiten des Detektors in der Software Chromeleon festgelegt ist.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Gas-Regulierungsmodus | Legt einen bestimmten Zerstäuber-Gasdruck für die Analyse fest, basierend auf dem Zerstäuber-Gasdruck, der auf dem Zerstäuber-Zertifikat spezifiziert ist. Standardmäßig ist der Modus Analytical eingestellt. Nur für VH-D20 Detektoren: Zwei Modi stehen für die Steuerung des Zerstäuber-Gasdrucks im Detektor zur Verfügung: der Modus Analytical und der Modus MicroLC. Weitere Informationen zu den Gas-Regulierungsmodi, siehe Gas-Regulierungsmodus (nur VH-D20 Detektor). |
Nominal-Gasregulatordruck | Spezifiziert den Zerstäuber-Gasdruck, wie auf dem Zertifikat spezifiziert, das dem Zerstäuber beiliegt. Beachten Sie die Hinweise in Eingeben des Zerstäuber-Gasdrucks und der Zerstäuber-Seriennummer. |
Gasregulatordruck | Zeigt den tatsächlichen Druck des Gases an, das dem Zerstäuber zugeführt wird. Nachdem Sie den Zerstäuber-Gasdruck eingestellt haben, beobachten Sie den Parameter GasRegPressure, bis er den eingestellten Wert erreicht hat. |
Gaszustand | Schaltet den Detektor-Gasfluss ein (On) oder aus (Off). Beachten Sie die Hinweise in Ein- und Ausschalten des Detektor-Gasflusses. |
Verdampfungstemperatur-Parameter
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Verdampfer-Temperatursteuerung | Die Temperatursteuerung für das Verdampfungsrohr ist bei Auslieferung des Detektors standardmäßig aktiviert. |
Verdampfer-Temperatur Nominal | Legt den Sollwert für die Verdampfungstemperatur fest. Der Parameter Evaporator Temperature Nominal ist standardmäßig auf 35 °C eingestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Verdampfungstemperatur. |
Verdampfer-Temperatur | Zeigt die tatsächliche Temperatur (Ist-Temperatur) des Verdampfungsrohrs an. Die Ist-Temperatur hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von der Zusammensetzung und Temperatur der mobilen Phase, der Pumpen-Flussrate, der Gas-Temperatur und der Umgebungstemperatur. Die Temperatur-Einheit ist standardmäßig °C. |
Andere Parameter
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Autozero | Führt einen automatischen Nullabgleich durch. Das aktuelle Detektorsignal wird für den verwendeten Strombereich als 0 interpretiert. |
Datenaufnahmerate | Gibt an, wie viele Datenpunkte die Software Chromeleon pro Sekunde (Hz) vom Detektor aufnimmt und als Rohdaten abspeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Datenaufnahmerate und Filterkonstante. |
Filterkonstante | Wendet eine Filterkonstante auf den Ausgangsstrom an, um das Basislinienrauschen während der Analyse elektronisch zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Datenaufnahmerate und Filterkonstante. |
Leakerkennung | Bei Auslieferung des Detektors ist die Leakerkennung standardmäßig aktiviert (Leak Sensor Mode = Enabled). Dies ist die bevorzugte Einstellung. |
Peakbreite | Gibt die Breite eines chromatographischen Peaks bei halber Peakhöhe an. Legen Sie eine Peakbreite für den schmalsten zu erwartenden Peak in Ihrem Chromatogramm fest. Wenn Sie den Parameter Peak Width einstellen, ist standardmäßig festgelegt, dass Chromeleon automatisch die Werte für die Parameter Data Collection Rate und Filter Constant berechnet. |
Potenzfunktion (Power Function) | Stellt ein, um welchen Faktor eine Linearisierung auf das Ausgabesignal angewandt wird. Der Parameter Power Function ist standardmäßig auf 1.00 eingestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Potenzfunktionswert. |