Folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt, um den Detektor-Gasfluss ein- oder auszuschalten.
VORSICHT
Austretendes Gas
Gas kann aus offenen Gasanschlüssen austreten, wenn der Detektor-Gasfluss und/oder die Gaszufuhr eingeschaltet sind. Das austretende Gas birgt Gefahren für Sicherheit und Gesundheit.
ACHTUNG
Detektor-Gasfluss und Pumpenfluss
Ein unsachgemäßes Einschalten und Ausschalten von Detektor-Gasfluss und Pumpenfluss kann den Detektor beschädigen. Beachten Sie die Reihenfolge der Tätigkeiten:
Einschalten des Detektor-Gasflusses
Beachten Sie die Anforderungen an die Gaszufuhr für den Aufstellungsort. Siehe Anforderungen an die Gaszufuhr.
Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Der Zerstäuber ist eingebaut.
Die einzelnen Komponenten im Gasflussweg sind korrekt miteinander verbunden.
Die Schutzabdeckung der Gasfilter-Einheit ist montiert.
Schalten Sie die Gaszufuhr zum Detektor ein. Beachten Sie die Gas-Spezifikationen für den Gaszufuhrdruck. Siehe Leistungsspezifikationen.
Schalten Sie den Gasfluss im Detektor über die GAS-Taste auf der Tastatur am Detektor oder über das Chromatographie-Datensystem ein.
Schließen Sie die Detektortüren.
Warten Sie mindestens 5 Minuten und starten Sie erst dann den Pumpenfluss, wenn nötig.
Ausschalten des Detektor-Gasflusses
Diese Prozedur hängt davon ab, ob der Pumpenfluss eingeschaltet ist.
Pumpenfluss ist ausgeschaltet | Pumpenfluss ist eingeschaltet |
|---|---|
Schalten Sie den Gasfluss im Detektor über die GAS-Taste auf der Tastatur am Detektor oder über das Chromatographie-Datensystem aus. | 1. Schalten Sie den Pumpenfluss ab. 2. Warten Sie mindestens 5 Minuten und schalten Sie erst dann den Gasfluss des Detektors über die GAS-Taste auf der Tastatur am Detektor oder über das Chromatographie-Datensystem aus. |