Bevor Sie den Detektor betreiben, überprüfen Sie den Zerstäuber-Gasdruck und die Zerstäuber-Seriennummer.
ACHTUNG
Wenn der Zerstäuber mit einem anderen Gasdruck als dem spezifizierten Gasdruck verwendet wird, kann das zu unvorhersehbaren Leistungsschwankungen des Zerstäubers und des Detektors führen. Stellen Sie nach dem Einbau des Zerstäubers den Gasdruck auf den Druck ein, der für Ihren Zerstäuber spezifiziert ist. Der Gasdruck für den Zerstäuber ist auf dem Gasdruck-Zertifikat angegeben, das dem Zerstäuber beiliegt.
  1. Öffnen Sie in Chromeleon das Fenster Command. Navigieren Sie zum Parameter Gas Regulator Pressure Nominal.
  2. Überprüfen Sie, ob der Gasdruck auf dem Zerstäuber-Zertifikat mit dem Zerstäuber-Gasdruck übereinstimmt, der im Parameter Gas Regulator Pressure Nominal eingestellt ist.
    Wenn der Zerstäuber-Gasdruck vom Druck abweicht, der auf dem Zerstäuber-Zertifikat angegeben ist, geben Sie den Gasdruck vom Zerstäuber-Zertifikat ein.
  3. Überprüfen Sie, ob die Seriennummer des Zerstäubers auf dem Zerstäuber-Zertifikat mit der im Parameter Nebulizer Serial Number übereinstimmt.
    Wenn die Zerstäuber-Seriennummer nicht mit der auf dem Zerstäuber-Zertifikat übereinstimmt, geben Sie die Seriennummer vom Zerstäuber-Zertifikat ein.
  4. Schließen Sie das Fenster Command.
  5. Beobachten Sie den Parameter Gas Regulator Pressure, bis er den eingestellten Wert erreicht hat.