Verwenden Sie nur flüchtige mobile Phasen. Alle Bestandteile der mobilen Phase, d. h. Lösungsmittel und Additive, sollten ausreichend flüchtig sein, um eine Verdampfung unter den angewandten Bedingungen zu ermöglichen.
Nichtflüchtige gelöste Substanzen in der mobilen Phase erzeugen ein Detektorsignal (Grundstrom, Rauschen, Drift), sogar wenn nur Spuren enthalten sind. Minimieren Sie deren Konzentration.
TIPP
Sorgfältige Überlegungen bei der Auswahl der Bestandteile der mobilen Phase helfen dabei, das Basislinienrauschen zu minimieren und die Leistung während der Analyse zu optimieren.
Berücksichtigen Sie andere mögliche Quellen für Verunreinigungen in der mobilen Phase und dem Eluenten.
Beispiele: Laborutensilien, pH-Elektroden, Säulen und Systemkomponenten
In vielen Fällen ist es besser, Materialien zu verwenden, die ausschließlich für die Verwendung mit flüchtigen mobilen Phasen bestimmt sind.
NP-Lösungsmittel: NP-Lösungsmittel sind äußerst gaslöslich und können im Gas-Auslass-Schlauch kondensieren.