Beachten Sie die Richtlinien zur Verwendung von mobilen Phasen mit dem Charged-Aerosol-Detektor:
VORSICHT
Explosionsgefahr oder Schäden am Detektor
Wenn Sie Tetrahydrofuran (THF) verwenden, kann die Verwendung von Luft als Zufuhrgas eine Explosionsgefahr darstellen. Dies birgt Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und kann zu Schäden am Detektor führen.
Verwenden Sie immer Stickstoff mit Tetrahydrofuran oder anderen hochentzündlichen Lösungsmitteln.
ACHTUNG
Eine ungeeignete und verschmutzte mobile Phase kann zu Beschädigungen am Detektor führen. Die Qualität der mobilen Phase hat erheblichen Einfluss auf die Leistung des Detektors. Um Schäden am Detektor zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise.