Wenn der Charged-Aerosol-Detektor der zweite Detektor im Vanquish-System-Flussweg ist, zum Beispiel nach einem Diodenarray-Detektor, schließen Sie die Kapillare zwischen Messzelle und Zerstäuber an.
Beachten Sie folgende Hinweise zur Serien-Flusskonfiguration:
  • Der Charged-Aerosol-Detektor muss als letzter Detektor im Flussweg angeschlossen sein.
  • Andere Detektoren tragen zum Extrasäulenvolumen bei, was die vom Charged-Aerosol-Detektor gemessene Peakform beeinträchtigen kann.
  • Beachten Sie das maximale Drucklimit der Messzelle im optischen Detektor, vor allem das Drucklimit der LightPipe™ Messzelle. Schließen Sie die Kapillare von der Messzelle direkt an den Zerstäuber an. Schließen Sie keine zusätzlichen Komponenten im Flussweg zwischen den beiden Detektoren an. Siehe die Betriebsanleitung für den optischen Detektor.
  • Wenn Sie die Messzelle umgehen möchten, verwenden Sie das Viper-Verbindungsstück, um die Kapillare von der Säule mit der Kapillare vom Zerstäuber zu verbinden. Achten Sie darauf, die Kapillarverbindung zum Charged-Aerosol-Detektor möglichst kurz zu halten, um Bandenverbreiterungen zu minimieren.
Vorbereitungen
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Verbinden Sie die Einlasskapillare zwischen dem Säulenthermostaten und dem Messzelleneinlass des ersten Detektors. Folgen Sie den Anweisungen in der Betriebsanleitung für den ersten Detektor im Vanquish-System-Flussweg.
  2. Führen Sie die Verbindungskapillare (Einlasskapillare vom Zubehörkit des Detektors) vom Auslass der Messzelle des ersten Detektors nach oben zum Charged-Aerosol-Detektor.
  3. Ziehen Sie den Kapillarclip an der Leckage-Wanne des Charged-Aerosol-Detektors vorsichtig nach rechts, um den Clip zu öffnen.
  4. Positionieren Sie die Kapillare hinter dem Kapillarclip.
  5. Lassen Sie den Clip vorsichtig los und achten Sie darauf, die Kapillare nicht einzuklemmen. Die Kapillare muss sicher hinter dem Clip positioniert sein.
  6. Schließen Sie die Einlasskapillare an den Zerstäuber des Charged-Aerosol-Detektors an.
Fixieren der Kapillare hinter dem Kapillarclip an der Leckage-Wanne
Abbildung: Fixieren der Kapillare hinter dem Kapillarclip an der Leckage-Wanne
Nr.
Beschreibung
1
Kapillare von der Messzelle
2
Kapillarclip
Serien-Flussverbindung zwischen Diodenarray-Detektor und Charged-Aerosol-Detektor (Beispiel)
Abbildung: Serien-Flussverbindung zwischen Diodenarray-Detektor und Charged-Aerosol-Detektor (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
1
Kapillarverbindung vom Säulenthermostat zur Messzelle
2
Kapillarverbindung zwischen Messzelle und Zerstäuber
3
Waste-Leitung vom Charged-Aerosol-Detektor zum Systemsockel