Wenn der Charged-Aerosol-Detektor der einzige Detektor im Flussweg des Vanquish-Systems ist, schließen Sie die Einlasskapillare zwischen Säule und Zerstäuber an.
Vorbereitungen
Siehe Anschließen der Einlasskapillare an den Zerstäuber.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie die Kapillare am Säulenauslass an.
  2. Führen Sie die Einlasskapillare vom Säulenthermostaten durch das Führungsloch im Detektorgehäuse zum Zerstäuber. Verwenden Sie das Führungsloch nahe dem Säulenthermostaten.
  3. Schließen Sie die Einlasskapillare an den Zerstäuber an.
Einlasskapillare und Waste-Leitung zum/vom Detektor
Abbildung: Einlasskapillare und Waste-Leitung zum/vom Detektor