Abhängig von der Anzahl an Detektoren in Ihrem Vanquish-System können Sie die Einlasskapillare zum Zerstäuber wie folgt anschließen:
Konfiguration | Einlasskapillare am Zerstäuber angeschlossen |
---|---|
Wenn der Charged-Aerosol-Detektor der einzige Detektor im Vanquish-System ist | Direkt von der Säule |
Wenn der Charged-Aerosol-Detektor der zweite Detektor im Vanquish-System ist | Von der Messzelle des ersten Detektors im Flussweg des Vanquish-Systems, beispielsweise dem Diodenarray-Detektor. In dieser Serien-Flüssigkeitsverbindung wird ein Flussweg von der Pumpe für beide Detektoren im System verwendet. |
Erforderliche Teile
Einlasskapillare zum Anschluss des Zerstäubers (beim Detektor mitgeliefert)
TIPP
Achten Sie darauf, die Kapillarverbindung zum Charged-Aerosol-Detektor möglichst kurz zu halten, um Bandenverbreiterungen zu minimieren.
Vorbereitungen
Führen Sie die Kapillaren von den Modulen im System-Flussweg vor dem Detektor in den Abfall und spülen Sie das System gründlich, bevor Sie die Flussverbindungen zum Detektor herstellen. Informieren Sie sich in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
Entfernen Sie am Zerstäuber den Verschlussstopfen vom Flusseinlass des Zerstäubers.
Gehen Sie wie folgt vor
Führen Sie die Kapillare zum Zerstäuber und schließen Sie diese an, wie es entsprechend des Systemaufbaus vorgegeben ist:
Konfiguration | Schritt | Siehe |
---|---|---|
Wenn der Charged-Aerosol-Detektor der einzige Detektor im Vanquish-System ist | Schließen Sie die Kapillare zwischen Säule und Zerstäuber an | |
Wenn der Charged-Aerosol-Detektor der zweite Detektor im Vanquish-System ist | Verbinden Sie die Kapillare mit Messzelle und Zerstäuber |