ACHTUNG
Das Verlängern oder Zusammenschließen der Waste-Leitung kann einen Rückdruck in der Leitung erzeugen, der zu einer Ansammlung von überschüssiger Flüssigkeit im Detektor führen kann. Vermeiden Sie es, die Waste-Leitung zu verlängern oder mit einer anderen Leitung zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit durch die Waste-Leitung frei in den Abfall fließen kann.
Erforderliche Teile
Waste-Leitung zum Anschluss zwischen Waste-Auslass und Abfallbehälter
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
  1. Führen Sie die Waste-Leitung durch den Detektor-Waste-Auslassport im Systemsockel in den Abfall. Folgen Sie den Anweisungen in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  2. Entfernen Sie den Verschlussstopfen vom Waste-Auslass am Detektor.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Führen Sie die Waste-Leitung vom Systemsockel zum Detektor, durch die Schlauchführungen der Systemmodule unterhalb des Detektors.
  2. Schließen Sie die Waste-Leitung an den Waste-Auslass des Detektors an.
  3. Waste-Leitung angeschlossen am Waste-Port
    Abbildung: Waste-Leitung angeschlossen am Waste-Port
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Waste-Auslass
    2
    Waste-Leitung
  4. Überprüfen Sie die Waste-Leitung entlang des gesamten Flussweges:. Stellen Sie sicher, dass die Waste-Leitung an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht ist.
  5. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite des Schlauchs und dass die Schnitte nicht gequetscht sind.
TIPP
Die Waste-Leitung sollte direkt durch den Systemsockel zum Abfallbehälter gehen. Stellen Sie sicher, dass die Leitung gerade in den Schlauchführungen positioniert ist.