Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Gasschläuche an den Gas-Einlass und -Auslass des Detektors angeschlossen werden.
Erforderliche Teile
  • Gaszufuhr
  • Belüftungseinrichtung
  • Teile für den Anschluss der Gaszufuhr:
    • L-Anschlussstück für den Gas-Einlass
    • Gas-Einlass-Schlauch
  • Teile für den Anschluss des Gas-Auslasses:
    • L-Anschlussstück für den Gas-Auslass
    • Gas-Auslass-Schlauch
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
  1. Beachten Sie die Anforderungen an die Gaszufuhr und die Belüftung für den Aufstellungsort (siehe Anforderungen an die Entlüftung und Anforderungen an die Gaszufuhr).
  2. Überprüfen Sie die Gasschläuche und L-Anschlussstücke. Beachten Sie Folgendes:
    • Verwenden Sie nur die Gasschläuche und L-Anschlusstücke, die mit dem Detektor mitgeliefert werden, oder die von Thermo Fisher Scientific als Ersatzteile oder optionales Zubehör empfohlen wurden.
    • An den Anschlüssen dürfen keine Verunreinigungen haften. Eindringende Schmutzpartikel können zu Schäden am System oder falschen Testergebnissen führen.
    • Verwenden Sie keine übermäßig beanspruchten, eingekerbten, geknickten oder anderweitig beschädigten Gasschläuche oder Anschlussstücke.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie den Gas-Einlass-Schlauch an die Gaszufuhr an und führen Sie den Schlauch zum Detektor.
  2. Schließen Sie den Gas-Auslass-Schlauch an die Belüftung an und führen Sie den Schlauch zum Detektor.
  3. Überprüfen Sie die Länge der Gasschläuche.
    Die Gasschläuche sollten keine Siphons bilden, sondern direkt zum Detektor führen. Wenn die Gasschläuche länger sind als benötigt, schneiden Sie die Schläuche mit einem Kapillarschneider auf die erforderliche Länge zu. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Gasschläuche.
  4. Schließen Sie die Gasschläuche an die L-Anschlussstücke an. Beachten Sie die korrekte Ausrichtung der L-Anschlussstücke.
  1. Schließen Sie den Gas-Einlass-Schlauch an das L-Anschlussstück für den Gas-Einlass an.
  2. Schließen Sie den Gas-Auslass-Schlauch an das L-Anschlussstück für den Gas-Auslass an.
Anschließen der Gasschläuche an die L-Anschlussstücke
Abbildung: Anschließen der Gasschläuche an die L-Anschlussstücke
Nr.
Beschreibung
1
Anschlussende für den Gas-Einlass
2
Verbindungsstück für den Gas-Einlass-Schlauch
3
Gas-Einlass-Schlauch
4
Anschlussende für den Gas-Auslass
5
Verbindungsstück für den Gas-Auslass-Schlauch
6
Gas-Auslass-Schlauch
  1. Auf der rechten Seite des Detektors schließen Sie die L-Anschlussstücke an.
  1. Am linken Anschlussport (Gas-Einlass), schieben Sie das Anschlussende des Gas-Einlass-L-Anschlussstücks in den Port.
  2. Am rechten Anschlussport (Gas-Auslass), schieben Sie das Anschlussende des Gas-Auslass-L-Anschlussstücks in den Port.
  3. Ziehen Sie leicht an beiden L-Anschlussstücken, um zu überprüfen, ob die Anschlussstücke ordnungsgemäß in den Ports arretiert sind. Wenn ein L-Anschlussstück aus einem Port rutscht, schieben Sie das Anschlussstück etwas weiter in den Port und überprüfen Sie erneut, ob das Anschlussstück arretiert ist.
Anschließen der Anschlussstücke
Abbildung: Anschließen der Anschlussstücke
Nr.
Beschreibung
1
Gas-Einlass-Port
2
L-Anschlussstück mit Gas-Einlass-Schlauch
3
Gas-Auslass-Port
4
L-Anschlussstück mit Gas-Auslass-Schlauch