Dieser Abschnitt beschreibt den Einbau des FocusJet-Zerstäubers.
VORSICHT
Scharfe Spitze des Zerstäubers
Die Kapillare im Zerstäuber, die an der Zerstäuber-Spitze übersteht, ist scharf und kann zerbrechlich sein. Das Berühren der Zerstäuber-Kapillare kann Verletzungen sowie Schäden an der Kapillare verursachen.
  • Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie stets eine Schutzbrille beim Umgang mit dem Zerstäuber.
  • Berühren Sie keinesfalls die Spitze des Zerstäubers.
  • Gehen Sie vorsichtig mit dem Zerstäuber um.
ACHTUNG
Empfindlicher Zerstäuber
Der Zerstäuber ist äußerst empfindlich gegenüber Verschmutzung und Beschädigung. Beachten Sie folgende sicherheitsrelevanten Hinweise:
  • Der Zerstäuber ist äußerst empfindlich gegenüber Verschmutzung. Selbst kleinste Partikel auf dem Zerstäuber können zu einer Verschmutzung des Zerstäubers führen und die Detektorleistung beeinträchtigen. Tragen Sie stets puderfreie Handschuhe, wenn Sie den Zerstäuber einbauen oder ausbauen.
  • Die Kapillare im Zerstäuber kann zerbrechlich und während des Transports mechanischen Vibrationen ausgesetzt sein. Wenn der Zerstäuber einzeln verpackt war, führen Sie vor dem Einbau eine Sichtprüfung der Zerstäuber-Flächen und -Spitze durch.
  • Wenn der Zerstäuber mit einem anderen Gasdruck als dem spezifizierten Gasdruck verwendet wird, kann das zu unvorhersehbaren Leistungsschwankungen des Zerstäubers und des Detektors führen. Stellen Sie nach dem Einbau des Zerstäubers den Gasdruck auf den Druck ein, der für Ihren Zerstäuber spezifiziert ist. Der Gasdruck für den Zerstäuber ist auf dem Gasdruck-Zertifikat angegeben, das dem Zerstäuber beiliegt.
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
  • Puderfreie Handschuhe
  • FocusJet-Zerstäuber mit dem dazugehörigen Zerstäuber-Gasdruck-Zertifikat
  • Optional: Entionisiertes Wasser
Vorbereitungen
  1. Tragen Sie puderfreie Handschuhe.
  2. Nehmen Sie den verpackten Zerstäuber aus der Rückseite der Detektortüren.
  3. Nehmen Sie den Zerstäuber vorsichtig aus der Verpackung. Legen Sie das Gasdruck-Zertifikat für den Zerstäuber bereit.
    Bewahren Sie die Zerstäuber-Verpackung auf, um sie für den Transport des Zerstäubers zur Hand zu haben.
  4. Komponenten des Zerstäubers
    Abbildung: Komponenten des Zerstäubers
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Pumpenfluss-Einlass
    2
    Griff
    3
    Dichtungsbuchse mit Dichtring
    4
    Sprührohr
    5
    Zerstäuber-Kapillare an der Spitze des Sprührohrs
  5. Entfernen Sie das Schutzschlauchstück vorsichtig vom Sprührohr des Zerstäubers. Berühren Sie nicht die Spitze des Zerstäubers mit dem Schutzschlauchstück, da dies die Spitze beschädigen kann.
    Bewahren Sie das Schutzschlauchstück auf, um es für den Transport des Zerstäubers zur Hand zu haben.
Zerstäuber mit Schutzschlauchstück und Verschlussstopfen am Flusseinlass
Abbildung: Zerstäuber mit Schutzschlauchstück und Verschlussstopfen am Flusseinlass
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie an der Vorderseite des Detektors den Verschlussstopfen von der Zerstäuber-Öffnung.
  2. ACHTUNG
    Verunreinigungen an der Zerstäuber-Öffnung
    • Bewahren Sie den Verschlussstopfen auf, um ihn für den Transport des Detektors zur Hand zu haben.
    • Um Verunreinigungen an der Zerstäuber-Öffnung zu vermeiden, bewahren Sie ihn unter sauberen Bedingungen auf, zum Beispiel in dem Beutel, in der der Zerstäuber geliefert wurde.
  3. Verschlussstopfen in Zerstäuber-Öffnung
    Abbildung: Verschlussstopfen in Zerstäuber-Öffnung
  4. Schieben Sie den Zerstäuber in die Öffnung auf der Vorderseite des Detektors. Beachten Sie Folgendes:
    • Die Zerstäuber-Spitze muss auf die Öffnung in der Mitte der Zerstäuber-Öffnung zeigen. Achten Sie darauf, dass die Zerstäuber-Spitze die Seiten der Zerstäuber-Öffnung nicht berührt, da dies die Spitze beschädigen kann.
    • Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Zerstäubers: Die Greifflächen des Zerstäubers sind oben und unten am Griff positioniert. Die vorstehenden Flächen für die Montage sind links und rechts am Griff positioniert. Siehe Abbildung unten.
  5. TIPP
    Um den Zerstäuber leichter in die Zerstäuber-Öffnung schieben zu können, benetzen Sie den Dichtring auf der Dichtungsbuchse mit entionisiertem Wasser.
  6. Richtige Ausrichtung des Zerstäubers für den Einbau
    Abbildung: Richtige Ausrichtung des Zerstäubers für den Einbau
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Mitte der Zerstäuber-Öffnung
    2
    Greifflächen oben und unten am Griff
    3
    Vorstehende Flächen links und rechts am Griff
  7. Drücken Sie den Zerstäuber in die Öffnung bis sich das Sprührohr und die Dichtungsbuchse vollständig in der Öffnung befinden. Der Zerstäuber-Griff muss an der Zerstäuber-Öffnung anliegen.
  8. Einschieben des ganzen Zerstäubers
    Abbildung: Einschieben des ganzen Zerstäubers
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Öffnung für den Zerstäuber an der Vorderseite des Detektors
    2
    Sprührohr
    3
    Dichtring in der Dichtungsbuchse
  9. Drehen Sie den Zerstäuber 90 Grad im Uhrzeigersinn, um ihn in der Zerstäuber-Öffnung zu arretieren. Stellen Sie sicher, dass die vorstehenden Seiten am Zerstäuber hinter den beiden Arretier-Flächen an der Zerstäuber-Öffnung geschoben sind und am Ausrichtungspin anliegen.
  10. Arretieren des Zerstäubers im Detektor
    Abbildung: Arretieren des Zerstäubers im Detektor
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Arretier-Flächen an der Zerstäuber-Öffnung
    2
    Ausrichtungspin
  11. Nachdem der Detektor eingeschaltet wurde: Geben Sie den Zerstäuber-Gasdruck, der für Ihren Zerstäuber spezifiziert ist, und die Zerstäuber-Seriennummer ein. Siehe Eingeben des Zerstäuber-Gasdrucks und der Zerstäuber-Seriennummer.