Die Prozedur hängt von der Systemkonfiguration ab:
Systemkonfiguration
Gehen Sie wie folgt vor
Der Charged-Aerosol-Detektor ist der einzige Detektor im Vanquish-System
Folgen Sie den Anweisungen in der Vanquish-System-Betriebsanleitung, um die USB- und System-Interlink-Anschlüsse im System vorzunehmen.
Der Charged-Aerosol-Detektor ist der zweite Detektor im Vanquish-System, zum Beispiel nach einem Diodenarray-Detektor
Nehmen Sie die USB- und System-Interlink-Anschlüsse wie folgt vor (eine Darstellung der kompletten USB- und System-Interlink-Verkabelung finden Sie in der Abbildung unter dieser Tabelle):
  1. Folgen Sie den Anweisungen zum Verbinden der anderen Module einschließlich des Diodenarray-Detektors in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  2. Schließen Sie am Charged-Aerosol-Detektor ein Ende des USB-Kabels (Typ "B") an den Port USB an, und verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels (Typ "A") vom Charged-Aerosol-Detektor mit dem Hub USB des Diodenarray-Detektors.
  3. Verbinden Sie das Ende des USB-Kabels (Typ "A") vom Diodenarray-Detektor mit einem USB-Port (2.0 oder höher) des Rechners.
  4. Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den freien Port System Interlink am Diodenarray-Detektor an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Port System Interlink am Charged-Aerosol-Detektor.
  5. Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den freien Port System Interlink am Charged-Aerosol-Detektor an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Port System Interlink am Säulenthermostaten.
Diese Abbildung zeigt die USB- und System-Interlink-Verbindungen, wenn der Charged-Aerosol-Detektor der zweite Detektor im System ist, zum Beispiel nach einem Diodenarray-Detektor.
Schnittstellen-Kabelverbindungen im Vanquish-System mit Charged-Aerosol-Detektor und Diodenarray-Detektor
Abbildung: Schnittstellen-Kabelverbindungen im Vanquish-System mit Charged-Aerosol-Detektor und Diodenarray-Detektor
Nr.
Beschreibung
1
Systemsockel
2
Pumpe
3
Autosampler
4
Diodenarray-Detektor
5
Charged-Aerosol-Detektor
6
Säulenthermostat
7
Verbindung zum Rechner