VORSICHT
Explosionsgefahr oder Schäden am Detektor
Wenn Sie Tetrahydrofuran (THF) verwenden, kann die Verwendung von Luft als Zufuhrgas eine Explosionsgefahr darstellen. Dies birgt Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und kann zu Schäden am Detektor führen.
Verwenden Sie immer Stickstoff mit Tetrahydrofuran oder anderen hochentzündlichen Lösungsmitteln.
VORSICHT
Gasüberdruck an der Gaszufuhr
Ein unsachgemäßer oder übermäßiger Gasdruck an der Gaszufuhr kann zu einem Überdruck im Detektor führen, wodurch es zur Entweichung von Gas aus dem Überdruckventil des Detektors kommen kann. In Extremfällen kann der Gas-Überdruck die Gasfilter bersten lassen. Dies birgt eine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit.
  • Halten Sie den für den Detektor spezifizierten Gasdruckbereich für die Gaszufuhr ein. Überschreiten Sie den maximalen Gaszufuhrdruck nicht.
  • Wenn Sie Hochdruckgasflaschen für die Gaszufuhr verwenden, prüfen Sie den Gasdruck am Druckregler-Auslass sorgfältig nach, um sicherzustellen, dass er innerhalb der Gaszufuhr-Spezifikationen des Detektors liegt. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Gasflasche zum ersten Mal anschließen und wenn Sie Gasflaschen tauschen.
  • Wenn während des Betriebs aufgrund eines Überdrucks im Detektor Gas aus dem Gasüberdruckventil austritt, schalten Sie den Detektor sofort aus. Führen sie Abhilfemaßnahmen wie in Beheben eines Gaszufuhr-Überdrucks beschrieben durch.
VORSICHT
Berstender Gasfilter bei übermäßigem Gaszufuhrdruck
Ein übermäßiger Gaszufuhrdruck kann zu einem Überdruck im Detektor führen und kann die Gasfilter bersten lassen. Dies birgt eine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit.
  • Schalten Sie die Gaszufuhr nur ein, wenn die Gasfilter ordnungsgemäß am Detektor angeschlossen sind und die Schutzabdeckung montiert ist.
  • Halten Sie den für den Detektor spezifizierten Gasdruckbereich für die Gaszufuhr ein. Überschreiten Sie den maximalen Gaszufuhrdruck nicht.
  • Bevor Sie mit dem Tausch der Gasfilter-Einheit beginnen, stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr und der Detektor-Gasfluss ausgeschaltet sind.
  • Beachten Sie die Anforderungen an die Gaszufuhr. Siehe Anforderungen an die Gaszufuhr.
ACHTUNG
Gas-Spezifikationen
Die Anforderungen und Spezifikationen des zugeführten Gases hat großen Einfluss auf die Detektorleistung. Beachten Sie folgende Hinweise:
  • Wenn der Gaszufuhrdruck schwankt oder unter den spezifizierten Bereich fällt, kann er die Detektorleistung beeinträchtigen oder sogar Schäden am Detektor verursachen.
  • Nichtflüchtige Kohlenwasserstoffe, wie Kompressor-Öle, im zugeführten Gas können dauerhafte Schäden am Detektor verursachen.
  • Wenn das zugeführte Gas mit Partikeln, Wasserdampf oder anderen nichtflüchtigen Substanzen verunreinigt ist, kann es die Detektorleistung beeinträchtigen oder sogar Schäden am Detektor verursachen.
  • Beachten Sie alle Anforderungen und Spezifikationen für die Gaszufuhr in diesem Handbuch, um Schäden am Detektor zu vermeiden.
Achten Sie darauf, dass der Aufstellungsort die folgenden Anforderungen an die Gaszufuhr erfüllt:
  • Die Gaszufuhr und der Gaszufuhrdruck für den Detektor müssen die Gasspezifikationen erfüllen. Siehe Leistungsspezifikationen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr auf einen stabilen Gasdruck innerhalb des spezifizierten Gasdruckbereichs geregelt ist.
  • Das Gas, das dem Detektor zugeführt wird, muss entweder Luft oder Stickstoff sein. Verwenden Sie kein Helium oder andere Gase.
  • Stickstoffgas (typischerweise mit ≥ 95% Stickstoffreinheit) wird für die meisten Anwendungen empfohlen. Luft kann verwendet werden, wenn Sie mit mobilen Phasen mit niedriger Brennbarkeit arbeiten.
  • Verwenden Sie ausschließlich Stickstoff als Zufuhrgas mit hochentzündlichen mobilen Phasen, wie Tetrahydrofuran (THF) oder anderen Ethern oder Ketonen.
  • Die Verwendung von nicht in Flaschen abgefüllten Gasquellen wird empfohlen, wie
    • Ein Stickstoffgenerator mit geeignetem Druckluftkompressor oder mit einer geeigneten hauseigenen Luftquelle
    • Medizinischer Stickstoff aus einer hauseigenen Flüssigstickstoffquelle
  • TIPP
    Die Verwendung von kleineren Gasflaschen mit komprimiertem Stickstoff oder Flüssigstickstoff kann während der Installation eine schnelle und einfache Stickstoffquelle darstellen. Für den Routinebetrieb ist dies jedoch nicht empfohlen.
  • Der Gasverbrauch des Detektors beträgt typischerweise ≤ 4 L/min.
  • Das zugeführte Gas darf keinen Wasserdampf, keine Partikel und keine nichtflüchtigen Kohlenwasserstoffe, wie Kompressor-Öle, enthalten.
    Verwenden Sie, falls erforderlich, einen Submikron-Partikelfilter oder einen Kohlenstofffilter zusammen mit einem Kondenswasser-Abscheider in der Nähe der Gasquelle.
  • Stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr für den Betrieb bereit ist. Befolgen Sie die Anweisungen in der Anwenderdokumentation für die Gaszufuhr.