VORSICHT
Gefährliche Dämpfe
Das Auslassgas des Detektors kann gefährliche Dämpfe enthalten, die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken darstellen.
  • Vermeiden Sie eine Ansammlung des Gases. Das Auslassgas muss immer durch eine ordnungsgemäße Entlüftung entfernt werden.
  • Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort gut belüftet ist. Entlüften Sie die Gase nicht direkt in das Labor.
ACHTUNG
Ein Vakuum in der Belüftung kann einen Druckabfall im Detektor verursachen. Dies kann den Detektorbetrieb beeinträchtigen und zu einer verschlechterten Leistung führen.
Vermeiden Sie ein Vakuum oder einen Unterdruck in der Entlüftung des Detektors.
Achten Sie darauf, dass zusätzlich zu den Betriebsbedingungen für die Belüftung, die in der Vanquish-System-Betriebsanleitung genannt sind, der Aufstellungsort die folgenden Anforderungen erfüllt.
  • Betreiben Sie den Detektor in der Nähe von Gaszufuhr und Belüftungsquellen.
  • Die Entlüftung muss bei atmosphärischem Druck stattfinden, ohne dass ein Vakuum oder ein Überdruck angelegt ist.
  • Die Entlüftung des Gas-Auslasses muss mindestens 4 L/min. pro Charged-Aerosol-Detektor betragen.
  • Stellen Sie den Detektor in einem gut belüfteten Labor auf. Die Auslassgase (einschließlich Trägergase, verdampfte Lösungsmittel und aufgelöste Mikropartikel) verlassen den Detektor durch den Gas-Auslassport auf der rechten Seite des Detektors. Die Auslassgase können flüchtige organische Substanzen in niedrigen Konzentrationen enthalten. Stellen Sie sicher, dass der Detektor ordnungsgemäß belüftet wird. Führen Sie den Auslass-Gasschlauch zu einem Luftabzug oder schließen Sie ihn an eine andere Belüftungseinrichtung, wie zum Beispiel an eine professionelle Absaugung, an. Vermeiden Sie eine gasdichte Verbindung und Krümmungen zwischen dem Gas-Auslass des Detektors und der Entlüftung.