Da Undichtigkeiten ein potentielles Sicherheitsrisiko darstellen, überwachen Sensoren im Inneren des Charged-Aerosol-Detektors Folgendes:
Überschüssige Flüssigkeit, die sich im Detektionsflussweg angesammelt hat
Der Liquid-Sensor überwacht den Detektionsflussweg und erkennt angesammeltes Lösungsmittel. Wenn sich überschüssige Flüssigkeit angesammelt hat, spricht der Sensor an.
Wenn der Liquid-Sensor auf überschüssige Flüssigkeit (Überschwemmung) im Detektor anspricht, leuchtet die Statusanzeige rot und ein akustisches Signal ertönt. Die Software Chromeleon hält automatisch den Pumpenfluss an und es erscheint eine Meldung im Audit Trail. Finden und beseitigen Sie die Ursache für die überschüssige Flüssigkeit wie in diesem Handbuch beschrieben.
Undichtigkeiten
Der Leaksensor im Gerät überwacht die fluidischen Verbindungen im Gerät auf Undichtigkeiten. Die Flüssigkeit sammelt sich in der Leckage-Wanne und wird zum Ablauf geleitet. Durch den Ablauf fließt die Flüssigkeit über das Drainagesystem des Vanquish-Systems in den Abfall.
Wenn der Leaksensor auf eine Undichtigkeit anspricht, leuchtet die Statusanzeige rot und ein akustisches Signal ertönt. Finden und beseitigen Sie die Ursache wie in diesem Handbuch beschrieben.