Eine Einheit von zwei Gasfiltern an der Vorderseite des Detektors filtert zugeführtes Gas intern bevor es im Detektor verwendet wird. Die Gasfilter bestehen aus einem Aktivkohle-Gasfilter und einem Schwebstoff-Gasfilter (HEPA, engl. "high efficiency particulate air"). Das durch den Gas-Einlass in den Detektor strömende Gas wird zuerst im Aktivkohle-Gasfilter (Filter unten) und dann im HEPA-Gasfilter (Filter oben) gefiltert.
Ein ausreichendes Filtern des zugeführten Gases, sowohl extern als auch intern, gewährleistet, dass das Gas rein und frei von Partikeln ist.
Gasfilter-Einheit hinter der Schutzabdeckung
Abbildung: Gasfilter-Einheit hinter der Schutzabdeckung